Learn More
Cole-Parmer™ Piastra riscaldante in vetroceramica Stuart™
Codice prodotto. 11476508
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Vetroceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11476508
Marca: Cole-Parmer™ 0480007
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Shape: Square; Size: 11.8 x 11.8 in.
Features a glass ceramic top with excellent chemical resistance. The surface is easy to clean with high plate temperature settings for faster heating. Possesses an integral fitting for a retort rod and the bottom is shaped to allow a retort base to slide underneath the unit if required so saving further bench space.
  • Chemically resistant ceramic top plate
  • Flashing 'Hot' warning light, mains independent
  • Accurate temperature control with LED setting scale
  • Compact space saving design
  • IP rating 32
Specifica
Materiale piastra superiore Vetroceramica
Tipo di unità di controllo Knob
Size 11.8 x 11.8 in.
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 450°C
Profondità (sistema metrico) 365 mm
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Peso (sistema metrico) 6 kg
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Wattage 1200 w
Requisiti elettrici 230 V, 50-60 Hz, 2250 W
Frequenza 50-60 Hz
Modello CB300
Dimensioni contenitore max 10 L
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante