Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore lineare Stuart™
Codice prodotto. 10185224
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
25 - 250 RPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
10185224 25 - 250 RPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10185224 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5190064
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Meccanismo di agitazione potente e silenzioso progettato per un uso continuo senza problemi. L'agitatore lineare Bibby scientific™ Stuart™ include una piattaforma di supporto regolabile in verticale e in orizzontale per contenere recipienti delle più comuni misure e tipi, compresi fiasche, flaconi e becher.
Meccanismo di agitazione potente e silenzioso progettato per un uso continuo senza problemi. La piattaforma di supporto presenta quattro barre di sicurezza orizzontali ammortizzate in gomma con maniglie a sgancio rapido che possono essere regolate in verticale o orizzontale per bloccare contenitori della maggior parte di dimensioni e tipologie, comprese fiasche, flaconi e becher.
  • Moto alternato lineare
  • Selezione digitale della velocità a 250 giri/min con avviamento graduale
  • Timer digitale incorporato
  • Meccanismo di azionamento silenzioso e affidabile
  • Sistema di supporto completamente regolabile
  • Per contenitori di varia misura.
Specifica
Orbita 20 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 10 kg
Intervallo di velocità 25 - 250 RPM
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) +4 - +40 °C
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 420 mm
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Larghezza (sistema metrico) 360 mm
Tipo di unità di controllo Microprocessor
Intervallo di umidità 0.8
Intervallo temporizzatore Digital, 1 to 999 min.