Learn More
Cole-Parmer™ Ingranditore Stuart™
Codice prodotto. 11446508
Cambia vista
Click to view available options
Ingrandimento:
1,7X
3x
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Ingrandimento Dimensione della confezione
11446508 1,7X Pezzo
12088183 3x Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11446508 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1421260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    107.27€ / pezzi 1
    Risparmia 14.73€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Utilizzare questa lente d'ingrandimento con i contacolonie Stuart™ SC6.
Use this magnifier with Stuart™ SC6 Colony Counters.
  • Lente d'ingrandimento 1.7x per contatore di colonie SC6
  • Conteggio sensibile alla pressione
  • Funzione di conteggio medio
  • Illuminazione a LED bianco brillante con risparmio energetico
  • Con protezione antimicrobica BioCote
  • Segnale acustico conferma conteggio
  • Scelta di sfondo chiaro o scuro
  • Connettività a stampante o computer
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contatore di colonie Stuart SCPPLUS
Include Protezione antimicrobica BioCote
Quantità 1 ciascuno
Ingrandimento 1,7X
Product Type Lenti di ingrandimento