Learn More
Cole-Parmer™ Ingranditore Stuart™
Codice prodotto. 12088183
Cambia vista
Click to view available options
Ingrandimento:
1,7X
3x
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Ingrandimento Dimensione della confezione
12088183 3x Pezzo
11446508 1,7X Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12088183 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1421261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    129.39€ / pezzi 1
    Risparmia 32.61€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Utilizzare questa lente d'ingrandimento con i contacolonie Stuart™ SC6.
Use this magnifier with Stuart™ SC6 Colony Counters.
  • Lente d'ingrandimento 1.7x per contatore di colonie SC6
  • Conteggio sensibile alla pressione
  • Funzione di conteggio medio
  • Illuminazione a LED bianco brillante con risparmio energetico
  • Con protezione antimicrobica BioCote
  • Segnale acustico conferma conteggio
  • Scelta di sfondo chiaro o scuro
  • Connettività a stampante o computer
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ingrandimento Stuart SC6 x 3
Include Protezione antimicrobica BioCote
Quantità 1 ciascuno
Ingrandimento 3x
Product Type Ingranditore