Learn More
Bibby Scientific™ Stuart™ SCF2 Mini Centrifuge
Compact, fixed-angle benchtop microcentrifuge. Bibby Scientific™ Stuart™ SCF2 Mini Centrifuge is adaptable for three different tube sizes.
Marca:  Bibby Scientific™ MFLX10112-55
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.40000kg
Codice prodotto. 12873362
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Variable speed microcentrifuge (0 to 13,500rpm)
  • Timer and pulse start
  • Compact and quiet
  • Lid safety mechanism
  • The fixed angle rotor holds up to 12 x 1.5mL or 2.2mL microfuge tubes
  • Strip tube rotor holds four strips of 8 x 0.2mL tubes.
  • No tools are required to install the rotors and spin speed is variable, up to 13,500rpm for the fixed angle rotor and 6,000rpm for the strip tube rotor.
  • Centrifugation speed can be displayed in rpm or rcf and the timer can be set for run times of between 1 and 30 minutes.
  • A pulse button enables rapid spin-down, with acceleration to the preset rpm followed by immediate deceleration.
Specifica
Specifica
12 x 1.5/2.2 mL, 4 strips of 8 x 0.2 mL
Mini Centrifuge
230 V
13,500 rpm
SCF2