Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore magnetico a tre posizioni modello SB161-3 Stuart™
Descrizione
- Powerful magnets for strong magnetic coupling and stirring capacity
- Easily accommodate a 2-L beaker in each position
- Stainless steel top plate does not produce eddy current to ensure powerful stirring action
Three independently controlled position units only require one power source. Run three separate tests at the same time or run multiple samples under the same conditions.
Specifica
Specifica
| Speed | 100 - 1500 rpm |
| Posizioni di agitazione | 3 |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 150 w |
| Dimensioni (L x P) | 550 x 210 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | A 110 x L 600 x P 270 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.3 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23.6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 cm |
| Vedi altri risultati |