Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore per piastra riscaldante magnetico in alluminio modello SB162-3 Stuart™
Codice prodotto. 11436538
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
11436538 alluminio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11436538 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5160008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00€
    1346.43€ / pezzi 1
    Risparmia 433.57€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Con 3 posizioni di riscaldamento/agitazione indipendenti in un formato di appena 600 x 270 mm. L'agitatore con piastra riscaldante multiposizione Bibby Scientific™ Stuart™ è la soluzione ideale per applicazioni di controllo della qualità in cui vengono riscaldati e agitati contemporaneamente più campioni in presenza delle stesse condizioni.
Unità economica e compatta, con 3 posizioni di riscaldamento/agitazione indipendenti in un formato di appena 600 x 270 mm. Per posizionare comodamente 3 becher da 2 litri. Richiede una sola presa di corrente ed è la soluzione ideale per le applicazioni di controllo qualità in cui vengono riscaldati e agitati contemporaneamente più campioni in presenza delle stesse condizioni. La spia piastra calda lampeggia ogni volta che la temperatura della piastra supera i 50 °C ed è attiva anche quando la piastra è spenta e collegata all'alimentazione di rete. Le piastre superiori sono in lega di alluminio / silicone robusta per temperature uniformi sulla piastra. I potenti magneti e il motore offrono velocità di agitazione fino a 1500 giri/min.
  • Tre posizioni di agitazione/riscaldamento a controllo indipendente
  • Spie piastra calda separate per ciascuna piastra
  • Magneti potenti per un forte accoppiamento magnetico
  • Include 3 barre di agitazione rivestite in PTFE da 25 mm.
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Include Con 3 ancorette rivestite in PTFE da 25 mm
Specifiche di sicurezza Spie di riscaldamento separate per ogni piastra
Funzioni di agitazione 3 posizioni indipendenti per riscaldamento/agitazione con una dimensione ridotta di 600 x 270 mm, in grado di alloggiare comodamente 3 x becher da 2 litri
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 2250 W
Tipo di unità di controllo Analogico
Modello SB162-3
Caratteristiche suola L'unità richiede solo un punto di corrente ed è la soluzione ideale per le applicazioni di controllo qualità in cui vengono riscaldati e agitati contemporaneamente più campioni in presenza delle stesse condizioni
Size 160 x 160 mm
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Temperatura (sistema metrico) 325 °C
Altezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Frequenza 50 Hz
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Wattage 2250 W
Peso (sistema imperiale) 24.3 lb.
Peso (sistema metrico) 11 kg
Tipo Agitatore con piastre riscaldanti
Forma Square
N. di posizioni 3
Dimensioni contenitore max 15 l
Stirring Range 100 to 1500 rpm