Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SBS40 Shaking Waterbath
Codice prodotto. 12007254
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
24 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12007254 24 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12007254 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1215202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3855.00€
    2886.18€ / pezzi 1
    Risparmia 968.82€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Customize with platforms and racks
  • Choice of platforms produces a reciprocating shaking, orbital shaking, or nonshaking system
  • Analog controls and digital temperature display simplify operation
  • Overtemperature and low-level cutoffs improve safety
  • Shaking speed: 20 to 130 rpm
  • Stroke length/orbit size: 3/4 in. (20 mm)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 24 L
Tipo Shaking Water Bath
Display LED
Temperatura massima (sistema metrico) 95°C
Tensione 230 V