Learn More
Cole-Parmer™ Controller della temperatura Stuart™ SCT1
Progettato per l'uso con la gamma di agitatori riscaldanti Stuart Undergrad, SCT1 può essere utilizzato come regolatore di temperatura o come termometro digitale. Il dispositivo di controllo della temperatura Stuart™ SCT1 è ideale per un controllo accurato della temperatura di campioni in mezzo acquoso o oleoso.
Marca:  Cole-Parmer™ 04805-92
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56250kg
Codice prodotto. 12008323
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Accurate liquid temperature control
  • Built in retort fitting and probe holder
  • Detachable temperature probe
  • Bright, easy to read LED display
  • Compact and light weight
  • Comprehensive range of accessories
Specifica
Specifica
±0,5 °C
90 mm
PT100
123 mm
SCT1