Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SI60D Forced Air Incubator, 60 L
Codice prodotto. 11436628
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11436628 60 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11436628 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0111008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3930.00€
    3279.08€ / pezzi 1
    Risparmia 650.92€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Light: No Lighting; Temperature Range: Ambient +8°C to 130°C
  • Designed for easy access with hinged front door panel
  • Each side panel has 2 x 10mm diameter plugged holes for the introduction of either gases or cables
  • Full visibility of samples
  • Easy access to working chamber
  • Choice of analogue or digital control
  • For analogue model SI60, setting the temperature is via a calibrated knob
  • For digital model SI60D, setting the temperature is more accurately achieved via the LCD display
  • Both models have a push switch pre-set at 37°C
  • Temperature safety cut-out set at 72°C
  • The incubator is supplied flat packed, for assembly at point of use
  • Assembly is simple and requires only a screwdriver
Specifica
Tipo di unità di controllo Digital
Capacità (sistema metrico) 60 L
Lighting No Lighting
Materiale Acrylic
Temperature Range (Metric) Ambient +8° to 130°C
Tipo Standard Incubator
Display LCD
Modello SI 60D
Dimensioni interne (L x P x A) 380 x 450 x 380 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 450 mm
Altezza (sistema metrico) 390 mm
Altezza (sistema metrico) interno 380 mm
Requisiti elettrici 220/240V, 50 Hz
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz