Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Stirrer Paddle Heads
Codice prodotto. 11476528
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Anchor Impeller
Large 2 Blade Propeller Head
Large Paddle Head
Small 4 Blade Propeller Head
Small Paddle Head
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
60 mm
80 mm
94 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11476528 Small 4 Blade Propeller Head 50 mm Pezzo
11486528 Anchor Impeller 60 mm Pezzo
11466528 Large 2 Blade Propeller Head 80 mm Pezzo
11456528 Large Paddle Head 94 mm Pezzo
11446528 Small Paddle Head 60 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11476528 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 9996819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    49.61€ / pezzi 1
    Risparmia 9.39€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026