Learn More
Cole-Parmer™ 2 piattaforme a più livelli Stuart™
Codice prodotto. 10195704
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Bilancia da laboratorio a più livelli
Piattaforma
Piattaforme a 2 livelli
Descrizione:
for Large Orbital Shakers
for Large Rocking Shakers
for Small Rocking Shakers
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Descrizione unitSize
10195704 Bilancia da laboratorio a più livelli for Large Rocking Shakers Pezzo
10227674 Piattaforme a 2 livelli for Small Rocking Shakers Pezzo
12974025 Piattaforma for Large Orbital Shakers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10195704 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5170094
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con questo sistema lo spazio disponibile per i campioni è tre volte maggiore. La bilancia da laboratorio Bibby Scientific™ Stuart™ con sistema a più livelli può essere montata in pochi secondi senza l'ausilio di attrezzi. Ciascun livello viene fissato saldamente tramite dei magneti.
  • Keep your shaking incubator running properly with these accessories.
Specifica
Product Type Bilancia da laboratorio a più livelli
Materiale Metal
Lunghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 355 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 360 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 355 mm
Descrizione for Large Rocking Shakers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema a livelli (2 piattaforme e 8 barre) per 3 SSM
Include 2 platforms trays, 8 bars