Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ UC152D Model Hotplate Stirrer
Codice prodotto. 15215617
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni contenitore max:
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni contenitore max Dimensione della confezione
15215617 15 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15215617 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0480762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00€
    527.23€ / pezzi 1
    Risparmia 124.77€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
This Stuart™ UC152D Model Hotplate Stirrer features a glass ceramic top with excellent chemical resistance.
  • Flashing Hot warning light, mains independent.
  • Accurate temperature control with LED indicator scale.
  • Compact space saving design.
  • Stirring Range: 100 to 2000 rpm
  • Shape: Square
  • Size: 150 x 150 mm
Specifica
Materiale piastra superiore Vetroceramica
Tensione 230 V
Include (2) 25 mm PTFE-Coated Stir Bars, Integral Fitting for a Retort Rod
Specifiche di sicurezza Flashing Hot warning light, mains independent
Funzioni di agitazione Powerful magnets and motor give stirring speeds up to 2000 rpm and is capable of mixing large volumes.
Requisiti elettrici 230V, 50Hz, 550 W
Tipo di unità di controllo Digital
Modello UC152D
Caratteristiche suola Hot warning light will flash whenever the plate temperature is above 50°C even when the hotplate is turned off and unplugged from the mains
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Size 150 x 150 mm
Altezza (sistema metrico) 122 mm
Temperatura (sistema metrico) °
Temperatura (sistema imperiale) Ambient to 842°F
Altezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Frequenza 50 Hz
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Lunghezza (sistema metrico) 255 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Wattage 550 W
Peso (sistema imperiale) 6.4 lb.
Peso (sistema metrico) 2.9 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
Dimensioni contenitore max 15 L
Stirring Range 100 to 2000 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 255 x 180 x 122 mm