Learn More
Abnova™ STX3A Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso AAH07429
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 6809
Peso molecolare 57.42
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16161112
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00006809-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16171112
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00006809-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Specifica
AAH07429
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
57.42
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
STX3
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6809
STX3A (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MKDRLEQLKAKQLTQDDDTDAVEIAIDNTAFMDEFFSEIEETRLNIDKISEHVEEAKKLYSIILSAPIPEPKTKDDLEQLTTEIKKRANNVRNKLKSMEKHIEEDEVRSSADLRIRKSQHSVLSRKFVEVMTKYNEAQVDFRERSKGRIQRQLEITGKKTTDEELEEMLESGNPAIFTSGIIDSQISKQALSEIEGRHKDIVRLESSIKELHDMFMDIAMLVENQGEMLDNIELNVMHTVDHVEKARDETKKAVKYQSQARKKLIIIIVLVVVLLGILALIIGLSVGLN
STX3A
STX3
Wheat Germ (in vitro)