missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STXBP6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene STXBP6
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16807723
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10976-4-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16897713
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10976-4-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

STXBP6 binds components of the SNARE complex.
Specifica

Specifica

STXBP6
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8NFX7, Q8R3T5
217517, 29091, 362734
STXBP6 Fusion Protein Ag1427
Primary
-20°C
STXBP6
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
amisyn, HSPC156, STXBP6, Syntaxin binding protein 6
STXBP6
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications