Learn More
STYK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | STYK1 |
---|---|
Concentrazione | 0.19 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898054
|
Proteintech
18028-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888054
|
Proteintech
18028-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
STYK1, a probable tyrosine protein-kinase, which has strong transforming capabilities on a variety of cell lines. When overexpressed, it can also induce tumor cell invasion as well as metastasis in distant organs. May act by activating both MAP kinase and phosphatidylinositol 3′-kinases (PI3K) pathways. It is widely expressed; highly expressed in brain, placenta and prostate. STYK1 is expressed in tumor cells such as hepatoma cells LO2, cervix carcinoma cells HeLa, ovary cancer cells Ho8910 and chronic myelogenous leukemia cells K562, but not in other tumor cells such as epidermoid carcinoma.Specifica
STYK1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6J9G0, Q6J9G1 | |
243659, 500340, 55359 | |
STYK1 Fusion Protein Ag12594 | |
Primary | |
-20°C | |
STYK1 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NOK, Protein PK unique, STYK1, SuRTK106, Tyrosine protein kinase STYK1 | |
STYK1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |