Learn More
Styrene 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322072
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322072 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322072 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010506ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Styrene
CAS 100-42-5
Nomi componenti o analita Styrene
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C8 H8
Concentrazione 2000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Styrene
InChI Formula InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMILES C=Cc1ccccc1
IUPAC Name styrene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Quantità 1 mL
Peso formulazione 104.0626 g/mol