Learn More
Styrene-4-sulfonic acid sodium salt hydrate, tech. 90%
Codice prodotto. 11382567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382567 25 g 25g
11372567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11685.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2695-37-6
Formula molecolare C8H7NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 206.19
Numero MDL MFCD00013379 MFCD00084449
InChI Key XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3571582
IUPAC Name sodium;4-ethenylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Styrene-4-sulfonic acid sodium salt hydrate
Punto di fusione >320°C
Quantità 25 g
Beilstein 3575931
Peso formulazione 206.20 (Anhydrous)
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche