Learn More
Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
Codice prodotto. 11388828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388828 250 g 250g
11378828 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388828 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041690.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206.19 g/mol
Styrene-4-sulfonic acid sodium salt is grafted on poly(ethersulfone) membrane to determine the fractionation of proteins with similar molecular weights. It is used as sodium based ion exchange membranes for membrane capacitive deionization (MCDI) for synthesis. It is used in the study of copolymerization characteristics of sodium styrenesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2695-37-6
Formula molecolare C8H7NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 206.19
Numero MDL MFCD00013379 MFCD00084449
InChI Key XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3571582
IUPAC Name sodium;4-ethenylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
Colore White
Quantità 250 g
Beilstein 3575931
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 206.19
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-ethenylbenzenesulphonic acid sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-ethenylbenzenesulphonic acid sodium salt