Learn More
Styrene, 99.5%, for analysis, stabilized
Codice prodotto. 10627362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627362 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10791491 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10627362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220532500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-42-5 , 98-29-3
Formula molecolare C8H8
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00008612,MFCD00084450
InChI Key PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
IUPAC Name stirene
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Styrene
Nota nome p.a.
Punto di fusione -31.0°C
Densità 0.9060g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C to 146.0°C
Punto d'infiammabilità 31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CH2
Indice di rifrazione 1.5460 to 1.5480
Quantità 250 mL
Beilstein 05, 474
Indice di Merck 15, 8990
Gravità specifica 0.906
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,cs2,ccl4,dissolves organic substances and polymers
Stabilizzatore 10 to 20ppm p-tert-butylcatechol
Viscosità 0.695 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 99.5%
Grado Analisi
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Styrene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.