Learn More
Styrene, 99.5% stab. with 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 11377158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377158 50 mL 50mL
11367158 250 mL 250mL
11357158 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11377158 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 016199.AD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
Styrene is used in the preparation of polystyrene, which finds application in rigid foodservice containers, automobile body panels, wind turbine parts, boats, compact disc (CD) cases, envelope windows and many other products. Other uses include in refrigerator liners, in medical devices and in small household appliances. It is used as a precursor for the preparation of styrene-butadiene rubber, styrene-butadiene latex, styrene-isoprene-styrene (SIS), styrene-divinylbenzene (S-DVB) and styrene-acrylonitrile resin (SAN) which are used in rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes, automobile and boat parts, food containers and carpet backing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-42-5
Formula molecolare C8H8
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00008612,MFCD00084450
InChI Key PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Styrene
Nota nome Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Punto di fusione -31°C
Colore Colorless
Densità 0.906 g/mL
pH neutral
Punti di ebollizione 145°C to 146°C
Punto d'infiammabilità 31°C (88°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.546
Quantità 50 mL
Numero UN UN2055
Beilstein 1071236
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,8860
Informazioni di solubilità Miscible with alcohols,ethers and carbon disulfide. Immiscible with water.
IUPAC Name stirene
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 99.5%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Styrene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene