Learn More
Styrene oxide, 97+%
Codice prodotto. 10215140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10215140 1 L Bottiglia in vetro 1L
10476950 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10795791 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10616714 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10215140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132800010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-09-3
Formula molecolare C8H8O
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Numero MDL MFCD00005121
InChI Key AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC Name 2-phenyloxirane
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Styrene oxide
Punto di fusione -37.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 194.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5330 to 1.5360
Quantità 1 L
Beilstein 17, 49
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid