Learn More
Styrene oxide, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758766
Click to view available options
Quantità:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
96-09-3
C8H8O
120.15
MFCD00005121
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
7276
CHEBI:17907
2-phenyloxirane
C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
96-09-3
C8H8O
120.15
MFCD00005121
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
7276
CHEBI:17907
2-phenyloxirane
C1C(O1)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Styrene oxide
Punto di fusione -37.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 194.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5330 to 1.5360
Quantità 10 mL
Beilstein 17, 49
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid