Learn More
(+/-)-Styrene oxide, 98+%
Codice prodotto. 11312067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312067 100 g 100g
11322067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11312067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07821.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120.151 g/mol
Styrene oxide is used as an intermediate in medicine and perfume.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Styrene oxide is used as an intermediate in medicine and perfume.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-09-3
Formula molecolare C8H8O
Molecular Weight (g/mol) 120.151
Numero MDL MFCD00005121
InChI Key AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC Name 2-phenyloxirane
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-Styrene oxide
Punto di fusione -37°C
Densità 1.053
Punti di ebollizione 193°C to 196°C
Punto d'infiammabilità 74°C (165°F)
Indice di rifrazione 1.535
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 108582
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 120.15
Percent Purity ≥98%