Learn More
Styrene (stabilized with 4-tert-Butylcatechol), TRC
Codice prodotto. 30137322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137322 5 g 5g
30138583 25 g 25g
30040834 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137322 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6877905G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-42-5
Formula molecolare C8 H8
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Sinonimo Styrene, Benzene, ethenyl-, Styrene (8CI), Ethenylbenzene, BYX 6, Cinnamene, EM 50, Maomin SM, NSC 62785, Phenethylene, Phenylethene, Phenylethylene, S 0095, STC, Styrol, Styrole, Styrolene, Styrolution PS 124N, Styropol SO, TTB 7302, Vinylbenzene, Vinylbenzol
IUPAC Name styrene
SMILES C=Cc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Styrene
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Peso formulazione 104.0626
Percent Purity >95%