Learn More
Tocris Bioscience™ SU 16f
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18054322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18054322 10 mg 10mg
18084512 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18054322 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3304/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    365.40€ / 10mg
    Risparmia 21.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Potent and selective PDGFRβ inhibitor
Potent and selective platelet-derived growth factor receptor β (PDGFRβ) inhibitor (IC50 = 10 nM) that displays > 14-fold, > 229-fold and > 10000-fold selectivity over VEGFR2, FGFR1 and EGFR respectively. Inhibits proliferation of HUVEC and NIH3T3 cells in vitro (IC50 = 0.11 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 251356-45-3
Formula molecolare C24H22N2O3
Specifica
Materiale o nome chimico SU 16f
Quantità 10 mg
Peso formulazione 386.44
Purezza >98%
Peso molecolare 386.451