Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Codice prodotto. 15177025
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 L
5 and 12 L
5 l
Modello:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
15177025 26 l SAP26 Pezzo
15157025 12 l SAP12 Pezzo
15187025 18 l SAP18 Pezzo
15127025 2 l SAP2 Pezzo
15147025 5 l SAP5 Pezzo
15167025 34 L SAP34 Pezzo
15197025 5 and 12 L SAPD Pezzo
15137025 2 l SAP2s Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15177025 Supplier Grant Instruments™ Supplier No. SAP26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00€
    1273.33€ / pezzi 1
    Risparmia 96.67€
    7% Sconto
View all promotions
In stock
Includes non-drip clear lid for improved performance, reduced evaporation and increased energy conservation. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath provides clear, wide-angle viewing LED display for instant reassurance of bath status.
  • Ambient +5 to 99°C operation
  • Set and Forget™ technology - fast heat-up, accurate temperature control
  • Stability ±0.2°C
  • 0.1°C setting resolution
  • Adjustable over temperature alarm - protect samples from over heating
  • Advanced dry start and run dry protection
  • Suitable for use with heat transfer beads (excluding SAP2 & SAP2S models)
  • Drain tap and transparent lid included
  • Timer and presets
  • 120V & 230V models available
  • 3 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 26 l
Gamma di temperatura Ambient +5° to 99°C
Capacità di riscaldamento 1400 w (230V) 1050 w (120V)
Modello SAP26
Preimpostazioni temperatura 3
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Stabilità termica ±°
Warranty 3 anni
Dimensioni (L x P x A) 590 x 335 x 275 mm
Lunghezza (sistema metrico) 590 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 481 mm
Larghezza (sistema metrico) 335 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 278 mm
Altezza (sistema metrico) 275 mm
Peso (sistema metrico) 9.4 kg
Tensione 120/230 V
Frequenza 50/60 Hz