Learn More
Fisherbrand™ SUB-GEL Teaching Horizontal Gel Tank Package
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
- Realizzato con stampa a iniezione di alta qualità
- Dighe ‘Plug-and-Go’ a tenuta ermetica
- Vassoi per gel trasparenti agli UV
- Pettini regolabili in altezza
- Volumi di gel e di tampone ridotti
- Elettrodi a cassetta - difficili da rompere e facili da sostituire
- Ciascuna vasca è disponibile con o senza alimentazione
Specifica
Specifica
| Descrizione | Pettini standard: otto x 8 campioni, 1 mm MC (2 pettini per gel) |
| Sostegni dispositivo | Resa massima gel: quattro minigel 70 mm x 70 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni: didattica - ideali per dimostrazioni di elettroforesi orizzontale su gel a classi di studenti, elettroporesi a resa elevata di gel mini |
| Tipo | Serbatoio gel per didattica 4X Mini |
| Dimensioni gel | 7 x 7 cm (2.7 x 2.7 in.) |
| Include | Quattro vassoi UV da 70 mm x 70 mm, 8 setacci per campioni, otto divisori fusi, guide di caricamento e cavi; oltre a un alimentatore (cat. n. 12643546) |
| Dimensione campione | 64 campioni con l'opzione pettine standard, 128 campioni con 16 pettini per campione opzionali |
| Volume (sistema metrico) tampone | 500 ml |
| Dimensioni (L x P x A) | 26.5 x 17.5 x 9 cm (10.4 x 6.8 x 3.5 in.) |