Learn More
Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester), 97%
Codice prodotto. 10776265 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10776265 5 g Bottiglia in vetro 5g
10524944 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10776265 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426020050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68528-80-3 | C16H20N2O8 | 368.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68528-80-3
Formula molecolare C16H20N2O8
Molecular Weight (g/mol) 368.34
Numero MDL MFCD00049059
InChI Key ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo disuccinimidyl suberate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl octanedioate, suberic acid bis n-hydroxysuccinimide ester, di n-succinimidyl suberate, bicl100, 2,5-pyrrolidinedione, 1,1'-1,8-dioxo-1,8-octanediyl bis oxy bis, nhs-sa, disuccinimidylsuberate, dsis, n-hydroxysuccinimide suberic acid ester
PubChem CID 100658
IUPAC Name bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) octanedioate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 368.34
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.