Learn More
Suberic Acid, TRC
Codice prodotto. 30134163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134163 10 g 10g
17914895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134163 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68867010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-48-6
Formula molecolare C8 H14 O4
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Sinonimo Octanedioic acid (6CI, 9CI, ACI), Suberic acid (8CI), 1,6-Dicarboxyhexane, 1,6-Hexanedicarboxylic acid, 1,8-Octanedioic acid, Cork acid, Hexamethylenedicarboxylic acid, NSC 25952, NSC 53777
IUPAC Name octanedioic acid
SMILES OC(=O)CCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Suberic acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Peso formulazione 174.0892