Descrizione
- Adjustable in height
Specifica
Specifica
| Descrizione | Adjustable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UF55plus Oven |
| Tipo | Subframe |
| Altezza (sistema metrico) | Up to 600 mm |