missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC

Codice prodotto. 16492789
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16492789 1 mg 1mg
16401998 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16492789 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1002

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC is a fluorogenic substrate.

Specifica

Quantità 1 mg
Content And Storage Protect from light, stored under nitrogen ∣ Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
CAS 94367-21-2
Solubilità DMSO : ≥ 20 mg/mL (26.18 mM)
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 763.88 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Bersaglio NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.