Learn More
Succimer, MedChemExpress
Descrizione
Succimer is a widely used chelating agent for the treatment of Pb poisoning.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Succimer |
| CAS | 304-55-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C4H6O4S2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Dimercaptosuccinic acid DMSA |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.79 mM) |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](S)[C@@H](S)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.22 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only