Specifica
| Materiale o nome chimico | Succinamic acid |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | 153°C to 157°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | H2NCOCH2CH2CO2H |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 02, 614 |
| Vedi altri risultati |