Learn More
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15446019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446019 500 mL 500mL
15436019 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63863.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-90-3
Formula molecolare C4H4Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 162.052
Numero MDL MFCD00002789
InChI Key ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC Name disodium;butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Succinate buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 5.0
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL