Learn More
Succinic Acid (Butanedioic Acid), Mikromol™
Codice prodotto. 30051697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051697 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051697 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0567.050100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Succinic Acid (Butanedioic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic acid
CAS 110-15-6
Nomi componenti o analita Succinic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H6 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Succinic Acid, Butanedioic acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC Name butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Quantità 100 mg
Peso formulazione 118.0266 g/mol