Learn More
Succinic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Specifica
Punto di fusione | 185°C |
Colore | White |
pH | 2.7 |
Punti di ebollizione | 235°C |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 118.09g/mol |
Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido succinico