Learn More
Succinic acid, disodium salt hexahydrate, 97%
Codice prodotto. 10796581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10796581 500 g 500g
10215970 100 g 100g
10708932 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10796581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158755000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6106-21-4
Formula molecolare C4H16Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 270.142
InChI Key ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC Name disodium;butanedioate;hexahydrate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Nota nome 0.97
Punto di fusione 120.0°C
Colore Brown to Yellow
pH 7 to 9 (0.4M soln.)
Perdita all'essiccatura 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.97
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 02, 606
Indice di Merck 15, 8808
Informazioni di solubilità Solubility in water: 270g/L water (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 270.13
Percent Purity 0.97
Materia insolubile 0.005% max.
Forma fisica Liquid