Learn More
Succinic acid disodium salt, hexahydrate, >98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11466332 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11466332 100 g -
11476332 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11466332 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210292980
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Identificatori chimici
CAS 150-90-3
Formula molecolare C4H4Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 162.052
InChI Key ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC Name disodium;butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic acid disodium salt, hexahydrate
Colore White
Quantità 100 g
Peso formulazione 270.1
Percent Purity >98%
Forma fisica Powder