Learn More
Succinic acid disodium salt, for biochemistry, anhydrous
Codice prodotto. 15562373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15562373 100 g 100g
15572373 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15562373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.80€
    28.90€ / 100g
    Risparmia 1.90€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-90-3
Formula molecolare C4H4Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 162.052
InChI Key ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC Name disodium;butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic acid disodium salt
Punto di fusione >300.0°C
pH 6 to 9 (0.4 mol sol)
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare NaO2CCH2CH2CO2Na
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 300g/L (25°C).
Peso formulazione 162.05
Grado Biochemical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.