Learn More
Succinic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10714581 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714581 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10714581 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8520/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 110-15-6
Punto di fusione 185°C
Colore White
pH 2.7
Punti di ebollizione 235°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C4H6O4
Numero MDL MFCD00002789
Quantità 500 g
Sinonimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC Name butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Peso formulazione 118.09g/mol
Forma fisica Powder