Learn More
Succinic Acid Monobenzyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30410483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410483 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410483 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68879810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic Acid Monobenzyl Ester
CAS 103-40-2
Formula molecolare C11 H12 O4
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC Name 4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 208.211
Peso formulazione 208.074