Learn More
Succinic Acid Monobenzyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Succinic Acid Monobenzyl Ester |
| CAS | 103-40-2 |
| Formula molecolare | C11 H12 O4 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.211 |
| Peso formulazione | 208.074 |