Learn More
Succinic Anhydride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737402
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
108-30-5
C4H4O3
100.07
MFCD00005525
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
7922
CHEBI:36595
oxolane-2,5-dione
O=C1CCC(=O)O1
108-30-5
C4H4O3
100.07
MFCD00005525
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
7922
CHEBI:36595
oxolane-2,5-dione
O=C1CCC(=O)O1
Succinic anhydride, 99%, C4H4O3, CAS Number-108-30-5, 2,5-diketotetrahydrofuran, 2,5-furandione, dihydro, butanedioic anhydride, dihydro-2,5-furandione, dihydrofuran-2,5-dione, rikacid sa, succinic acid anhydride, succinic anhydride, succinyl anhydride, succinyl oxide, 1kg, 17,407, 261.0 deg.C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Succinic anhydride
Punto di fusione 116.0°C to 120.0°C
Punti di ebollizione 261.0°C
Quantità 5 g
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Viscosità 3 mPa.s (125°C)
Beilstein 17,407
Fieser 04,468
Indice di Merck 15,9
Informazioni di solubilità Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride and,alcohol,slightly soluble in ether,20g/L benzene (20°C)
Peso formulazione 100.07
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.