Learn More
Succinic Anhydride, 99%
Codice prodotto. 11906171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11906171 5 kg Plastic drum 5kg
10744353 5 g Bottiglia in vetro 5g
10639803 50 g Plastic bottle 50g
10786874 250 g Plastic bottle 250g
10417000 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11906171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158760051
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Succinic anhydride, 99%, C4H4O3, CAS Number-108-30-5, 2,5-diketotetrahydrofuran, 2,5-furandione, dihydro, butanedioic anhydride, dihydro-2,5-furandione, dihydrofuran-2,5-dione, rikacid sa, succinic acid anhydride, succinic anhydride, succinyl anhydride, succinyl oxide, 1kg, 17,407, 261.0 deg.C | CAS: 108-30-5 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-30-5
Formula molecolare C4H4O3
Molecular Weight (g/mol) 100.07
Numero MDL MFCD00005525
InChI Key RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
IUPAC Name oxolane-2,5-dione
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic anhydride
Punto di fusione 116.0°C to 120.0°C
Quantità 5 kg
Imballaggio Plastic drum
Intervallo percentuale saggio 99%
Viscosità 3 mPa.s (125°C)
Beilstein 17,407
Fieser 04,468
Indice di Merck 15,9
Punti di ebollizione 261.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride and,alcohol,slightly soluble in ether,20g/L benzene (20°C)
Peso formulazione 100.07
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.