Learn More
Succinic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30011128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011128 250 g 250g
30008073 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011128 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS688770250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-30-5
Formula molecolare C4 H4 O3
Molecular Weight (g/mol) 100.073
Sinonimo Dihydro-2,5-furandione, 2,5-Diketotetrahydrofuran, Butanedioic Anhydride, Dihydro-2,5-furandione, NSC 8518, Rikacid SA, Succinic Acid Anhydride, Succinyl Anhydride, Succinyl Oxide, Tetrahydro-2,5-dioxofuran, Tetrahydro-2,5-furandione;
IUPAC Name tetrahydrofuran-2,5-dione
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic Anhydride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
Peso formulazione 100.016
Percent Purity >95%