Learn More
Succinimide, 98%
Codice prodotto. 10757582 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757582 5 g Bottiglia in vetro 5g
10337371 100 g Bottiglia in vetro 100g
10738162 500 g Bottiglia in vetro 500g
13488518 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10757582 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348650050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-56-8 | C4H5NO2 | 99.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-56-8
Formula molecolare C4H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 99.08
Numero MDL MFCD00005495
InChI Key KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
IUPAC Name pyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Succinimide
Nota nome 98%
Punto di fusione 121.0°C to 126.0°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 285.0°C to 290.0°C
Punto d'infiammabilità 201°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 21,369
Indice di Merck 15,9001
Informazioni di solubilità Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: 1g/24 mL alcohol - 1g/5 mL alcohol (60°C), insoluble in ether and chloroform
Peso formulazione 99.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.