Learn More
Succinimide, 98+%
Codice prodotto. 11425603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425603 250 g 250g
11415603 1000 g 1000g
11435603 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425603 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13503.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-56-8 | C4H5NO2 | 99.089 g/mol
Succinimide is used in organic syntheses and in industrial silver plating processes. It is also used as anticonvulsant drugs such as ethosuximide, phensuximide and methsuximide. Further, it is used to form covalent bonds between proteins, peptides and plastics. In addition to this, it is used as an important raw material for the synthesis of heterocyclic compounds through N-acyliminium cyclizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Succinimide is used in organic syntheses and in industrial silver plating processes. It is also used as anticonvulsant drugs such as ethosuximide, phensuximide and methsuximide. Further, it is used to form covalent bonds between proteins, peptides and plastics. In addition to this, it is used as an important raw material for the synthesis of heterocyclic compounds through N-acyliminium cyclizations.
Solubility
Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids, bases and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-56-8
Formula molecolare C4H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 99.089
Numero MDL MFCD00005495
InChI Key KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
IUPAC Name pyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Succinimide
Punto di fusione 121°C to 126°C
Densità 1.41
pH 4 to 6
Punti di ebollizione 287°C to 288°C
Punto d'infiammabilità 201°C (393°F)
Odore Odorless
Quantità 250 g
Beilstein 108440
Indice di Merck 14,8871
Informazioni di solubilità Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Peso formulazione 99.09
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinimide