Learn More
Succinimide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Succinimide |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7) |
| Peso formulazione | 99.032 |