Learn More
Succinimidyl-6-(biotinamido) Hexanoate, TRC
Codice prodotto. 30415463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30415463 100 mg -
30426513 1 g 1g
30418436 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30415463 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS690250100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72040-63-2
Formula molecolare C20 H30 N4 O6 S
Molecular Weight (g/mol) 454.54
Sinonimo Enzotin, EZ-Link NHS-LC-Biotin, N-[5-(Succinimidyloxycarbonyl)pentyl]biotin Amide, N-Hydroxysuccinimidyl 6-(Biotinamido)hexanoate, N-Hydroxysuccinimidyl Biotinamidocaproate, B 1582, NHS-LC-Biotin, B 1582, 6-[(Biotinyl)amino]hexanoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, 5-(N-Succinimidyloxycarbonyl)pentyl d-Biotinamide
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexanoate
SMILES O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Specifica
Materiale o nome chimico Succinimidyl-6-(biotinamido) Hexanoate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1
Peso formulazione 454.1886